Få mere at vide
Lysino Norleucine, TRC
Artikelnummer. 30012461
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012461 1 mg -
30009894 2.5 mg 2.5mg
30006402 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4887501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25612-46-8
Molekylær formel C12 H25 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 275.34
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-carboxypentyl]amino]hexansyre
SMIL N[C@@H](CCCCNCCCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysinonorleucine
InChI formel InChI=1S/C12H25N3O4/c13-9(11(16)17)5-1-3-7-15-8-4-2-6-10(14)12(18)19/h9-10,15H,1-8,13-14H2,(H,16,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1
Mængde 1 mg
Formel vægt 275.1845