Få mere at vide
Invitrogen™ Lyseringsopløsning, fuldblodslyseringsopløsning
Artikelnummer. 10630734
Volumen (metrisk):
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630734
Brand: Invitrogen™ GAS010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lyseringsopløsning, fuldblodslyseringsopløsning
Invitrogen Cal-Lyse™ er en lyseringsopløsning formuleret til at muliggøre lysis af erytrocytter i prøver af antikoaguleret humant perifert blod. Invitrogen Cal-Lyse™ lyseringsopløsning er beregnet til at blive brugt som en hjælp til optælling af leukocytter, der er blevet farvet med monoklonale antistoffer til flowcytometrisk analyse.
Se en valgvejledning for alle cellelyse- og konserveringsopløsninger og produkter relateret til prøvefiksering og permeablisering, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ til celleisolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
  • Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
  • Mængde 25 mL
    Volumen (metrisk) 25 ml
    Reagenstype Fuldblodslysebuffer
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Til brug med (applikation) Flowcytometri
    Produkttype Lyseringsopløsning for fuldblod
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.