Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 96-rørsstativ
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Produktoversigt: Hver slagfast 1,2 ml brønd indeholder fire (4) 1/8 tommer. (3,175 mm) diameter rustfri stålperler. Bruges til at bryde hårde/skøre prøver. Specialapplikationer omfatter RNA- og proteinekstraktion fra vanskelige prøver, hvor lysis ved impaktion kun er at foretrække med minimale mængder mekanisk forskydning.
- Anvendelser: Metal Bead Lysing Matrix bruges til at bryde hårde/skøre prøver. Specialapplikationer omfatter RNA- og proteinekstraktion fra vanskelige prøver, hvor lysis ved impaktion kun er at foretrække med minimale mængder mekanisk forskydning.
Tekniske data
Tekniske data
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-96 |
| Til brug med (applikation) | Prøveforberedelse, prøvelysering, Nukleinsyreisolering og oprensning, Molekylærbiologi, Genekspression, Mikrobiologisk analyse, Genfunktion, Genregulering |
| Matrix | Lysing Matrix S |
| Mængde | 1 stk. |
| RNase | Rnase-fri |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.