Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lyseringsmatrix F, 15 ml rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
50 x 15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivning
- Slagfaste 15 ml rør indeholder 1,6 mm aluminiumoxidpartikler og 1,6 mm siliciumcarbidpartikler
- Med hvide kasketter
- Vægtfylde: Aluminiumoxid, 3,95; Siliciumcarbid, 3,20
- Nukleinsyreisolering og oprensning
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen | 15 mL |
| Prøvetype | Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Svampe, Planter, Korallemulsioner, Skimmelsvamp |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse |
| Matrix | Lyseringsmatrix F |
| Molekylær formel | aluminiumoxid, Al2O3; Siliciumcarbid, SiC |
| Mængde | 50 x 15 mL |
| RNase | Rnase-fri |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering