Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-rørs stativ
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 stk.
10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Produktoversigt:
- Lysing Matrix E, 96-brønds rack leveres med 1,2 ml cluster-strip rør og hættesamlinger.
- Hvert rør er forfyldt med 1,4 keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og 1 (én) 4 mm glasperle.
- Vil ikke binde nukleinsyrer.
- Anvendelser: Lysing Matrix E kan også være effektiv til lysering af blandede prøver, såsom mikrobeinficeret væv, og kan bruges til RNA-ekstraktion fra tumorer og andet vanskeligt væv.
- Prøvetype: Afføring, Jord, Spildevand, Miljøvand, Slam, Tumor
- Prøvevolumen:≤ 80 mg pr. præp
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler, 4 mm glasperler |
| Prøvetype | Jord, Miljø, Afføring |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-96 |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix E |
| Antal reaktioner | 96 |
| Mængde | 1 stk. |
| RNase | RNase-fri |
| Prøvevolumen | mindre end 80 mg pr. præp |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.