Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-rørs stativ
Artikelnummer. 17737524 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17737524 1 stk. -
15252870 10 stk. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17737524 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116984001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 DKK
    2021.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.33 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lysing Matrix E-rør indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle. Bruges til at male jord, sediment, vand, afføring, slam, kompost, rhizosfære. Til brug på FastPrep™ instrumenter eller enhver perlevisker.
  • Produktoversigt:
    • Lysing Matrix E, 96-brønds rack leveres med 1,2 ml cluster-strip rør og hættesamlinger.
    • Hvert rør er forfyldt med 1,4 keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og 1 (én) 4 mm glasperle.
    • Vil ikke binde nukleinsyrer.
  • Anvendelser: Lysing Matrix E kan også være effektiv til lysering af blandede prøver, såsom mikrobeinficeret væv, og kan bruges til RNA-ekstraktion fra tumorer og andet vanskeligt væv.
  • Prøvetype: Afføring, Jord, Spildevand, Miljøvand, Slam, Tumor
  • Prøvevolumen:≤ 80 mg pr. præp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler, 4 mm glasperler
Prøvetype Jord, Miljø, Afføring
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep-96
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix E
Antal reaktioner 96
Mængde 1 stk.
RNase RNase-fri
Prøvevolumen mindre end 80 mg pr. præp
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.