Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix B, 2 mL rør
Artikelnummer. p-6814368 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11452410
Brand: MP Biomedicals™ 116911050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysing Matrix B indeholder 0,1 mm silica kugler til lysering af bakterier og sporer.
Lysing Matrix B rør indeholder 0,1 mm silica kugler og bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepiskere til at lysere bakterier, svampevæv og sporer.
  • Rørstørrelse: 2 ml
  • Prøvetyper: Gram positive og negative bakterier, svampevæv, sporer
  • Perlemateriale: 0,1 mm silicakugler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Silica kugler
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Bakterier, Svampe, Jord, Dyrevæv
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix B
Mængde 50 x 2 ml rør
RNase RNase-fri
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.