Få mere at vide
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lyseringsmatrix A, 4,5 ml rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 4,5 ml rør
25 x 4,5 ml rør
50 x 4,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Lysing Matrix A-rør indeholder granatmatrix og 1/4 in. keramiske kugler til slibning og lysering af en række prøvetyper. Formalingsmatrixen er kemisk indsat og vil ikke binde nukleinsyrer. Til brug på FastPrep instrumenter eller enhver perlevisker.
- Rørstørrelse: 4,5 ml
- Prøvetyper: Dyrevæv, planter, insekter, nematoder, bakterier, gær, svampe, alger
- Perlemateriale: Granatflager og to keramiske kugler med en diameter på 6,35 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Granatflager og keramiske kugler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Prøvetype | Dyrevæv, Planter, Insekter, Orme, Bakterier, Gær, Svampe, Alger |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix A |
| Mængde | 25 x 4,5 ml rør |
| RNase | Rnase-fri |
| Prøvevolumen | Op til 0,5 g pr. præp |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.