Få mere at vide
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lyseringsmatrix A, 4,5 ml rør
Artikelnummer. 15232850 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 4,5 ml rør
25 x 4,5 ml rør
50 x 4,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 15232850
Brand: MP Biomedicals™ 116970025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TallPrep™ Lysing Matrix A indeholder granatmatrix og keramiske kugler til slibning eller lysering af dyre- og plantevæv, insekter, bakterier, gær, svampe og alger.
Lysing Matrix A-rør indeholder granatmatrix og 1/4 in. keramiske kugler til slibning og lysering af en række prøvetyper. Formalingsmatrixen er kemisk indsat og vil ikke binde nukleinsyrer. Til brug på FastPrep instrumenter eller enhver perlevisker.
  • Rørstørrelse: 4,5 ml
  • Prøvetyper: Dyrevæv, planter, insekter, nematoder, bakterier, gær, svampe, alger
  • Perlemateriale: Granatflager og to keramiske kugler med en diameter på 6,35 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Granatflager og keramiske kugler
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Insekter, Orme, Bakterier, Gær, Svampe, Alger
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix A
Mængde 25 x 4,5 ml rør
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen Op til 0,5 g pr. præp
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.