Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysine Medium (Dehydrated)
Artikelnummer. 10442453
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10442453
Brand: Thermo Scientific™ CM0191B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Isoler og opregn vilde gærarter, du støder på under brygning, mens du undertrykker pitchinggæren med dette specialdesignede medium.
Isolate and enumerate wild yeasts encountered in brewing while suppressing pitching yeasts with Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysine Medium (Dehydrated). This complex, synthetic medium is based on the original formula of Morris and Eddy1 which utilizes the susceptibility of pitching yeasts to lysine to differentiate it from the wild yeast.
Morris og Eddy 1 beskrev dette komplekse medium til isolering og optælling af vilde gær i pitching-gær i bryggeriindustrien. Walters og Thiselton 2 brugte et flydende syntetisk medium indeholdende lysin som den eneste nitrogenkilde og fandt ud af, at mange typer gær anvender lysin. Senere formulerede Morris og Eddy 1 også fast lysinmedium. De fleste af de Saccharomyces- stammer, der anvendes i bryggeriindustrien og andre fermentative industrier, bruger ikke lysin, hvorimod de vilde stammer gør.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lysin Medium Base; 500 g
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 7,6L medium
Kun til laboratoriebrug