Få mere at vide
Lysinhydrochlorid (L-lysinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049546
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049546 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1521.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lysinhydrochlorid (L-lysinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine hydrochloride
CAS 657-27-2
Analyt- eller komponentnavne L-Lysine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, Trans-Amininoalcohol Hydrochloride, Lysine Dihydrochloride, Acetamido Alcohol, Saturated Aminoalcohol Hydrochloride, Aminoalcohol Hydrochloride, Amino Acid, Conjugated Amino Acid
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 182.65
Mængde 250 mg
Formel vægt 182,0822 g/mol