missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lysergol, TRC

Artikelnummer. 30138195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138195 500 mg
30135448 2.5 g
30003712 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL488030500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 602-85-7
Molekylær formel C16 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Synonym (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8β-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 196867
IUPAC navn [(6aR,9R)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol
SMIL CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lysergol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1
Formel vægt 254.1419
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.