Få mere at vide
Lysergol, Mikromol™
Beskrivelse
Lysergol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysergol |
| CAS | 602-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lysergol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (8beta)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8beta-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., NSC 196867 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34 |
| IUPAC navn | [(6aR,9R)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol |
| Vis mere |