Få mere at vide
Lys-SMCC-DM1 (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lys-SMCC-DM1 |
| CAS | 1281816-04-3 |
| Molekylær formel | C53H75ClN6O15S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | N2'-[3-[[1-[[4-[[[(5S)-5-Amino-5-carboxypentyl]amino]carbonyl]cyclohexyl]methyl]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl]thio]-1-oxopropyl]-N2'-deacetyl-maytansine |
| InChI formel | InChI=1S/C53H75ClN6O15S/c1-29-12-11-14-40(72-8)53(70)27-38(73-51(69)57-53)30(2)46-52(4,75-46)41(26-43(62)59(6)36-23-33(22-29)24-37(71-7)45(36)54)74-50(68)31(3)58(5)42(61)19-21-76-39-25-44(63)60(48(39)65)28-32-15-17-34(18-16-32)47(64)56-20-10-9-13-35(55)49(66)67/h11-12,14,23-24,30-32,34-35,38-41,46,70H,9-10,13,15-22,25-28,55H2,1-8H3,(H,56,64)(H,57,69)(H,66,67)/b14-11+,29-12+/t30-,31+,32-,34-,35+,38+,39?,40-,41+,46+,52+,53+/m1/s1 |
| SMIL | COc1c(ccc(O)c1)/C=C/c2c(OC)cccc2OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 1103.71 |
| Formel vægt | 1102.47 |