Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Seal bakke-tørretumbler
Artikelnummer. 30022085 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Stiktype Spænding
30022085 Schuko 230 V
1 options
Artikelnummer. 30022085 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 780401030
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Lyph-Seal bakketørretumbleren kan frysetørre op til 8 poser og forsegle under vakuum, hvilket muliggør langtidsopbevaring eller sikker forsendelse.
  • Indeholder 4 opvarmede hylder med kontrol fra omgivende temperatur til 50 °C for optimeret lyofilisering.
Tekniske data
Type Opvarmet produkthyldekammer
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Materiale Rustfrit stål (304)
Stiktype Schuko
Spænding 230 V