Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Seal Frysepose fryseform
Artikelnummer. 30022070 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
19.56 cm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
30022070 19.56 cm
1 options
Artikelnummer. 30022070 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7594700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7020.00 DKK
    5705.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 1314.87 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Den valgfrie Lyph-Seal Bag Freezer Form sikrer ensartet tykkelse under prøveforfrysning og fremmer jævn tørring med maksimal kontakt på hylden.
  • Ensartet prøvetykhed muliggør mere effektiv tørring og standardisering af arbejdsgange.
Tekniske data
Type Baseform
Farve Grå
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 7,7 tommer
Dybde (metrisk) 19.56 cm
Bredde (engelsk) 6,8 tommer
Bredde (metrisk) 17.27 cm
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 17.02 cm