Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Fryse-tør kolbe samling
Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummitætning
Brand: Labconco™ 7554400
3502.33 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummitætning
- Med 24/40 led
- Forseglingen griber sikkert i top og —bund kommer aldrig i kontakt med prøven
- Fladbundet
- Bred mund giver dig mulighed for nemt at indlæse prøver og lyofilisere hurtigt
- Kompatibel med Labconco , Virtis™ og andre store mærker af frysetørrere
- Kolberne bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af volumenet, så maksimalt overfladeareal opnås for effektiv frysetørring
Nødvendigt tilbehør
- Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte
Tekniske data
2,33 tommer. | |
Borosilikatglas | |
5 cm | |
Kolbesæt | |
3 lb. | |
Fælles | |
59.2 mm |
100 mL | |
1,96 tommer. | |
Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummi tætning | |
24/40 | |
Genanvendelig | |
Flad | |
1.4 kg |