Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Fryse-tør kolbe samling
Artikelnummer. 10318559 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10318559
Brand: Labconco™ 7554200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummitætning
  • Med 24/40 led
  • Forseglingen griber sikkert i top og —bund kommer aldrig i kontakt med prøven
  • Fladbundet
  • Bred mund giver dig mulighed for nemt at indlæse prøver og lyofilisere hurtigt
  • Kompatibel med Labconco , Virtis™ og andre store mærker af frysetørrere
  • Kolberne bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af volumenet, så maksimalt overfladeareal opnås for effektiv frysetørring
Nødvendigt tilbehør
  • Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,33 tommer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 2,63 tommer.
Højde (metrisk) 6.7 cm
Inkluderer Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummi tætning
Produkttype Kolbesæt
Standard konusled 24/40
Vægt (engelsk) 3 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Fælles
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Vægt (metrisk) 1.4 kg