Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Fryse-tør kolbe samling
Artikelnummer. 10053612 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10053612 750 mL Hver
10335130 500 mL Hver
10734131 250 mL Hver
10395170 1000 mL Hver
10417400 100 mL -
10318559 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10053612 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7554900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummitætning
  • Med 24/40 led
  • Forseglingen griber sikkert i top og —bund kommer aldrig i kontakt med prøven
  • Fladbundet
  • Bred mund giver dig mulighed for nemt at indlæse prøver og lyofilisere hurtigt
  • Kompatibel med Labconco , Virtis™ og andre store mærker af frysetørrere
  • Kolberne bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af volumenet, så maksimalt overfladeareal opnås for effektiv frysetørring
Nødvendigt tilbehør
  • Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 3,55 tommer.
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Inkluderer Komplet tredelt kolbe består af højstyrke borosilikatglas støbt top og bund med silikonegummi tætning
Produkttype Kolbesæt
Standard konusled 24/40
Vægt (engelsk) 3 lb.
Engangs Genanvendelig
Mundstil Fælles
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 90.2 mm
Vægt (metrisk) 1.4 kg