Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Flaske Top
Artikelnummer. 15173035 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL, 50 mL
100 mL, 250 mL
500 mL, 750 mL, 1000 mL
Standard konusled:
19/38
20/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15173035
Brand: Labconco™ 7552000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tredelte kolber til frysetørring af prøver. Giver en højvakuumforsegling til effektiv lyofilisering.
Vælg din Lyph-Lock Kolber baseret på dine prøvestørrelser. Kolberne bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring sikres.
  • Fleksibel silikonegummitætning griber top og bund og holder dem sikkert sammen under forfrysning og lyofilisering
  • En komplet Lyph-Lock Kolben indeholder en top og bund af glas og en gummiringforsegling
  • Top og bund er højstyrke borosilikatglas
  • Seal er et fleksibelt, ikke-forurenende silikonegummi
  • Toppe, bunde og tætninger fås separat som udskiftningskomponenter
  • Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte (sælges separat)
  • Borosilikatglas har maksimal temperatur er 490° C og silikone maksimal temperatur er 450° C
  • Flad bund reducerer spild og giver bedre balance
  • Kompatibel med alle større mærker af laboratoriefrysetørrere
  • Hele kolben kan autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL, 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) 25 og 50 ml Lyph-Lock Kolbebund og forsegl
Standard konusled 19/38