Få mere at vide
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolbeforsegling
Artikelnummer. 15153055 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL, 50 mL
100 mL, 250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15153055 100 mL, 250 mL Hver
15133055 25 mL, 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15153055 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7559200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 DKK
    783.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.01 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tredelte kolber til frysetørring af prøver. Giver en højvakuumforsegling til effektiv lyofilisering.
Vælg din Lyph-Lock Kolber baseret på dine prøvestørrelser. Kolberne bør ikke fyldes til mere end en tredjedel af deres volumen, så maksimalt overfladeareal opnås, og effektiv frysetørring sikres.
  • Fleksibel silikonegummitætning griber top og bund og holder dem sikkert sammen under forfrysning og lyofilisering
  • En komplet Lyph-Lock Kolben indeholder en top og bund af glas og en gummiringforsegling
  • Top og bund er højstyrke borosilikatglas
  • Seal er et fleksibelt, ikke-forurenende silikonegummi
  • Toppe, bunde og tætninger fås separat som udskiftningskomponenter
  • Adaptere er nødvendige for at fastgøre kolber til frysetørre ventilporte (sælges separat)
  • Borosilikatglas har maksimal temperatur er 490° C og silikone maksimal temperatur er 450° C
  • Flad bund reducerer spild og giver bedre balance
  • Kompatibel med alle større mærker af laboratoriefrysetørrere
  • Hele kolben kan autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL, 250 mL
Materiale Silikone gummi
Til brug med (udstyr) 100 og 250 ml Lyph-Lock Kolber