Beskrivelse
- -85 °C kondensator egnet til vandige og organiske opløsningsmiddelblandinger
- 4,5 L kondensationskapacitet til standard laboratorieapplikationer
- EcoStream-teknologien bruger naturlige kølevæsker
- Global opvarmningspotentiale (GWP) på kun 4
- Reduceret varmeudstråling og støjudledning i laboratoriet
- Infinite-Control Teknologi tilbyder proceskontrol via display, software og mobilapp
- Prøvebeskyttelsestilstand forhindrer prøvekollaps
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Sublimationshastighed | ≤4 l |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til -105 °C |
| Kølemiddel | R290, R600, R1150 |
| Model- | Fordel |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tørrekammer | Ingen |
| Certificeringer/compliance | ACT Labelcertificeret |
| Dybde (metrisk) | 64.5 cm |
| Vis mere |