Beskrivelse
- Lav miljøpåvirkningsfaktor
- -85 °C kondensator velegnet til vandige og organisk baserede opløsningsmiddelblandinger
- 4,5 L kondenseringskapacitet til standard laboratorieapplikationer
- EcoStream-teknologien bruger naturlige kølemidler
- Global Warming Potential (GWP) på kun 4
- Reduceret varmeafgivelse og støjemissioner i laboratoriet
- Infinite-control teknologi tilbyder processtyring via display, software og mobilapp
- Prøvebeskyttelsestilstand forhindrer prøvekollaps
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer til bord |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende til -105 °C |
| Materiale | Rustfri stålspole og opsamlingskammer |
| Stil | Ikke softwarekompatibel |
| Certificeringer/compliance | Lav miljøpåvirkningsfaktor |
| Stiktype | Nordamerika |
| Spænding | 220/240 V |