Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-250 frysetørrer
Artikelnummer. 18824171 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Stil:
Ikke softwarekompatibel
Software kompatibel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil
18824171 Software kompatibel
30130642 Ikke softwarekompatibel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18824171 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L250PH0000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
De Lyovapor™ L-250 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer.
  • Lav miljøpåvirkningsfaktor
  • -85 °C kondensator velegnet til vandige og organisk baserede opløsningsmiddelblandinger
  • 4,5 L kondenseringskapacitet til standard laboratorieapplikationer
  • EcoStream-teknologien bruger naturlige kølemidler
  • Global Warming Potential (GWP) på kun 4
  • Reduceret varmeafgivelse og støjemissioner i laboratoriet
  • Infinite-control teknologi tilbyder processtyring via display, software og mobilapp
  • Prøvebeskyttelsestilstand forhindrer prøvekollaps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stil Software kompatibel
Certificeringer/compliance Lav miljøpåvirkningsfaktor
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V