Indeholder
Loyvapor L-210 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer
Kræver
Loyvapor L-210 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer
- -55 °C kondensator, egnet til vandige og organiske opløsningsmiddelblandinger
- 6 kg iskondensationskapacitet til standard laboratorieapplikationer
- EcoStream-teknologien bruger naturlige kølevæsker
- Global opvarmningspotentiale (GWP) på kun 4
- Reduceret varmeudstråling og støjudledning i laboratoriet
- Infinite-Control Teknologi tilbyder proceskontrol via display, software og mobilapp
- Prøvebeskyttelsestilstand forhindrer prøvekollaps
Ordreinfo
Frysetørrer, frysetørremiddel
Certificeringer
Loyvapor L-210 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer
Overholdelse
Loyvapor L-210 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer
garanti
Frysetørrer, frysetørremiddel
Loyvapor L-210 har banebrydende EcoStream-teknologi, hvilket gør den til den mest miljøvenlige laboratoriefrysetørrer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg is |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -55 °C |
| Model- | L-210 Pro optøning |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stiktype | Nordamerika |
| Spænding | 220/240 V |