Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 6 og manifold top 12
Artikelnummer. 17214734 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17214734 6 kg
1 options
Artikelnummer. 17214734 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L200IN1622000101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 6
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Ingen vakuumpumpe
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V