Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 6
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Brand: BUCHI 11L200IN1612000101
90747.66 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Kompakt Lyovapor™ L-200
- Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
- Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
6 kg | |
-55 °C til +30 °C | |
Nej | |
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn | |
23,1496 tommer |
6 | |
Rustfrit stål | |
Ingen vakuumpumpe | |
20,0787 tommer | |
220/240 V |