Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 6
Artikelnummer. 17244724 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpumpe
Pfeiffer Duo 6
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Vakuumpumpe unitSize
17244724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Ingen vakuumpumpe -
17254724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Ingen vakuumpumpe -
17264724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Pfeiffer Duo 6 -
17274724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Pfeiffer Duo 6 -
17284724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Edwards nXDS6iC Hver
17294724 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Edwards nXDS6iC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17244724 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L200IN1612000001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 6
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Ingen vakuumpumpe
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V