Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 4
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Brand:  BUCHI 11L200IN1412003001
98357.84 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17264714
  • 153515.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
Tekniske data
6 kg
-55 °C til +30 °C
Nej
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
23,1496 tommer
4
Rustfrit stål
Edwards nXDS6iC
20,0787 tommer
220/240 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 4 > Edwards nXDS6iC