Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 4
Artikelnummer. 17244714 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpumpe
Pfeiffer Duo 6
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Vakuumpumpe unitSize
17244714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Pfeiffer Duo 6 -
17224714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Ingen vakuumpumpe Hver
17234714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Ingen vakuumpumpe -
17254714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Pfeiffer Duo 6 -
17264714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Edwards nXDS6iC -
17274714 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Edwards nXDS6iC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17244714 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L200IN1412001001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Pfeiffer Duo 6
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V