Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 hylder 4
Artikelnummer. 17234714 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpumpe
Pfeiffer Duo 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17234714
Brand: BUCHI 11L200IN1412000101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Ingen vakuumpumpe
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V