Beskrivelse
- Kompakt Lyovapor™ L-200
- Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
- Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Antal hylder | 4 |
| Temperaturområde (metrisk) | -55 °C til +30 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Software inkluderet | Nej |
| Vakuumpumpe | Ingen vakuumpumpe |
| Inkluderer | Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor |
| Højde (engelsk) | 20,0787 tommer |
| Længde (engelsk) | 23,1496 tommer |
| Vis mere |