Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frysetørrer uden tørrekammer
Den kompakte Lyovapor™ L-200 kombinerer højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ sikrer nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse, hvis det er nødvendigt, hvor som helst og når som helst.
Brand: BUCHI 11L200PH0000000001
78280.40 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Frysetørring af høj kvalitet (55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering
- Intuitiv grænseflade gør det muligt at se alle procesparametre på et øjeblik
- Nem adgang til tilslutningsventiler, sensorer og vakuumpumper
Karakteristika
- Temperaturforskel kan bruges med valgfri produkttemperaturfølere til slutpunktsbestemmelse
- Prøvebeskyttelsestilstand reducerer trykket og stopper opvarmningen, hvis prøvetemperaturen stiger over de indstillede parametre
- En ekstra grænseflade kan tilføjes og placeres uden for stinkskabet for at styre processen udenfor
- Omfattende tjenester er tilgængelige for applikationssupport, træning, forebyggende vedligeholdelse og IQ/OQ-dokumentation
Uendelig Control™
- Nem betjening og håndtering af metoder
- Dataregistrering og tilpasset rapportering
- Real-time proces skematisk og diagram
- Gem dyrebare prøver med prøvebeskyttende tilstand
- Få adgang til procesparametre på enhver enhed med praktiske push-meddelelser
Tekniske data
6 kg | |
R507 CFC-fri | |
Rustfrit stål | |
Infinite-Control™ | |
Nej | |
Frysetørring, sublimering | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (maks.) |
-55 °C til +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Pro kontrol | |
Ikke inkluderet | |
Ingen | |
Ikke inkluderet | |
58.5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Lug) | |
50 Hz | |
75 kg |