Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frysetørrer med 6 opvarmelige hylder - Mobil vogn
Artikelnummer. 17224834 Shop alle Buchi produkter
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ikke inkluderet
Pfeiffer Duo 6
Sensortyper:
Ingen
Temperatur
Software inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17224834
Brand: BUCHI 11L200PH2612113101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den kompakte Lyovapor™ L-200 kombinerer højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ sikrer nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse, hvis det er nødvendigt, hvor som helst og når som helst.
  • Frysetørring af høj kvalitet (55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering
  • Intuitiv grænseflade gør det muligt at se alle procesparametre på et øjeblik
  • Et modulært tørrekammer kan tilpasses til anvendelsesbehov
  • Nem adgang til tilslutningsventiler, sensorer og vakuumpumper
  • Mobil vogn giver mulighed for praktisk placering ved siden af laboratoriebænken
Karakteristika
  • Temperaturforskel kan bruges med valgfri produkttemperaturfølere til slutpunktsbestemmelse
  • Prøvebeskyttelsestilstand reducerer trykket og stopper opvarmningen, hvis prøvetemperaturen stiger over de indstillede parametre
  • Fleksible tørrekamre med justerbare hyldeafstande
  • En ekstra grænseflade kan tilføjes og placeres uden for stinkskabet for at styre processen udenfor
  • Omfattende tjenester er tilgængelige for applikationssupport, træning, forebyggende vedligeholdelse og IQ/OQ-dokumentation
Uendelig Control™
  • Nem betjening og håndtering af metoder
  • Dataregistrering og tilpasset rapportering
  • Real-time proces skematisk og diagram
  • Gem dyrebare prøver med prøvebeskyttende tilstand
  • Få adgang til procesparametre på enhver enhed med praktiske push-meddelelser
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 6
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Kølemiddel R507 CFC-fri
Model- Lyovapor™ L-200 Pro kontrol
Materiale Rustfrit stål
Tørrekammer 6 opvarmelige hylder
Interface Infinite-Control™
Sensortyper Temperatur
Software inkluderet Ja
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Til brug med (applikation) Frysetørring, sublimering
Mål (L x B x H) Udvendig 58.5 x 46 x 51 cm
IP-vurdering IP 20
Strømstyrke 10 A (Lug)
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1,8 kW (maks.)
Vægt (metrisk) 75 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado