Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frysetørrer med 6 opvarmelige hylder, manifold top 12
Artikelnummer. 17254854 Shop alle Buchi produkter
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ikke inkluderet
Pfeiffer Duo 6
Sensortyper:
Ingen
Temperatur
Software inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17254854
Brand: BUCHI 11L200PH2622113001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den kompakte Lyovapor™ L-200 kombinerer højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ sikrer nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse, hvis det er nødvendigt, hvor som helst og når som helst.
  • Frysetørring af høj kvalitet (55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering
  • Intuitiv grænseflade gør det muligt at se alle procesparametre på et øjeblik
  • Et modulært tørrekammer kan tilpasses til anvendelsesbehov
  • Nem adgang til tilslutningsventiler, sensorer og vakuumpumper
Karakteristika
  • Temperaturforskel kan bruges med valgfri produkttemperaturfølere til slutpunktsbestemmelse
  • Prøvebeskyttelsestilstand reducerer trykket og stopper opvarmningen, hvis prøvetemperaturen stiger over de indstillede parametre
  • Fleksible tørrekamre med justerbare hyldeafstande
  • En ekstra grænseflade kan tilføjes og placeres uden for stinkskabet for at styre processen udenfor
  • Omfattende tjenester er tilgængelige for applikationssupport, træning, forebyggende vedligeholdelse og IQ/OQ-dokumentation
Uendelig Control™
  • Nem betjening og håndtering af metoder
  • Dataregistrering og tilpasset rapportering
  • Real-time proces skematisk og diagram
  • Gem dyrebare prøver med prøvebeskyttende tilstand
  • Få adgang til procesparametre på enhver enhed med praktiske push-meddelelser
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 6
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Kølemiddel R507 CFC-fri
Model- Lyovapor™ L-200 Pro kontrol
Materiale Rustfrit stål
Tørrekammer 6 opvarmelige hylder, manifold top 12
Interface Infinite-Control™
Sensortyper Temperatur
Software inkluderet Ja
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Til brug med (applikation) Frysetørring, sublimering
Mål (L x B x H) Udvendig 58.5 x 46 x 51 cm
IP-vurdering IP 20
Strømstyrke 10 A (Lug)
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Watt 1,8 kW (maks.)
Vægt (metrisk) 75 kg