Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frysetørrer med 4 opvarmelige hylder
Shop alle Buchi produkter
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ikke inkluderet
Pfeiffer Duo 6
Sensortyper:
Ingen
Temperatur
Software inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Frysetørring af høj kvalitet (55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering
- Intuitiv grænseflade gør det muligt at se alle procesparametre på et øjeblik
- Et modulært tørrekammer kan tilpasses til anvendelsesbehov
- Nem adgang til tilslutningsventiler, sensorer og vakuumpumper
Karakteristika
- Temperaturforskel kan bruges med valgfri produkttemperaturfølere til slutpunktsbestemmelse
- Prøvebeskyttelsestilstand reducerer trykket og stopper opvarmningen, hvis prøvetemperaturen stiger over de indstillede parametre
- Fleksible tørrekamre med justerbare hyldeafstande
- En ekstra grænseflade kan tilføjes og placeres uden for stinkskabet for at styre processen udenfor
- Omfattende tjenester er tilgængelige for applikationssupport, træning, forebyggende vedligeholdelse og IQ/OQ-dokumentation
Uendelig Control™
- Nem betjening og håndtering af metoder
- Dataregistrering og tilpasset rapportering
- Real-time proces skematisk og diagram
- Gem dyrebare prøver med prøvebeskyttende tilstand
- Få adgang til procesparametre på enhver enhed med praktiske push-meddelelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Antal hylder | 4 |
| Temperaturområde (metrisk) | -55 °C til +30 °C |
| Kølemiddel | R507 CFC-fri |
| Model- | Lyovapor™ L-200 Pro kontrol |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tørrekammer | 4 opvarmelige hylder |
| Interface | Infinite-Control™ |
| Sensortyper | Ingen |
| Vis mere |