Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 Manifold Stativ 24
Artikelnummer. 17294704 Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
6 kg
Artikelnummer. 17294704
Brand: BUCHI 11L200IN0202001101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Pfeiffer Duo 6
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V