Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 Manifold Stativ 12
Artikelnummer. 17254704 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpumpe
Pfeiffer Duo 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Vakuumpumpe
17254704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Edwards nXDS6iC
17224704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Pfeiffer Duo 6
17204704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Ingen vakuumpumpe
17214704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Ingen vakuumpumpe
17234704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn Pfeiffer Duo 6
17244704 Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor Edwards nXDS6iC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17254704 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L200IN0102003101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Software inkluderet Nej
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Inkluderer Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor, vogn
Højde (engelsk) 20,0787 tommer
Længde (engelsk) 23,1496 tommer
Stiktype All except North America
Spænding 220/240 V