Få mere at vide
BUCHI Lyovapor L-200 Manifold Stativ 12
Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en høj grad af automatisering. Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Brand:  BUCHI 11L200IN0102000001
76079.41 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17204704
  • 118715.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kompakt Lyovapor™ L-200
  • Tilbyder frysetørring af høj kvalitet (-55°C, 6 kg) med en høj grad af automatisering.
  • Infinite-Control™ omfatter nem metodeoprettelse, metodekørsel, datalogning, diagramregistrering i realtid og afbrydelse om nødvendigt fra hvor som helst og når som helst.
Tekniske data
Tekniske data
6 kg
Rustfrit stål
Ingen vakuumpumpe
20,0787 tommer
220/240 V
-55 °C til +30 °C
Nej
Avanceret vakuumkontrol, ingen prøvetemperatursensor
23,1496 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BUCHI Lyovapor L-200 Manifold Stativ 12 > Ingen vogn