Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200
Artikelnummer. 17284714 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold
Tørrekammermanifold
Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Antal hylder:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
na
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal hylder Vakuumpumpe unitSize
17284714 Tørrekammermanifold 4 na -
17204734 Tørrekammermanifold 6 na -
17234724 Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold 4 Edwards nXDS6iC -
17254734 Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 6 Edwards nXDS6iC -
17224724 Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 4 Edwards nXDS6iC -
17244734 Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 6 Edwards nXDS6iC -
17214724 Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 4 Pfeiffer Duo 6 -
17234734 Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 6 Pfeiffer Duo 6 -
17204724 Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 4 Pfeiffer Duo 6 Hver
17224734 Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold 6 Pfeiffer Duo 6 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17284714 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11L200IN1422000001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Frysetørrer med Infinite-Control™
  • Højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg)
  • Højt niveau af automatisering
  • Uendelig Control™ omfatter:
    • Nem metodeskabelse
    • Metoden kører
    • Datalogning
    • Kortoptagelse i realtid og afbrydelse om nødvendigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Kapacitet (engelsk) 13.2 lb.
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Vakuumpumpe na
Inkluderer Tørrekammermanifold
Højde (engelsk) 20,1 tommer.
Længde (engelsk) 23.15 tommer.
Stiktype All except North America
Spænding 240 V