Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200
Artikelnummer. 17234724 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold
Tørrekammermanifold
Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Antal hylder:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
na
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17234724
Brand: BUCHI 11L200IN1422003101
Frysetørrer med Infinite-Control™
  • High quality freeze drying (-55°C, 6 kg)
  • High level of automation
  • Infinite Control™ includes:
    • Easy method creation
    • Method running
    • Data logging
    • Chart recording in real-time and interruption if needed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Kapacitet (engelsk) 13.2 lb.
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Inkluderer Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold
Højde (engelsk) 20.1 in.
Længde (engelsk) 23.15 in.
Spænding 240 V