Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Shop All Buchi Products
Click to view available options
Inkluderer:
Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold
Tørrekammermanifold
Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Antal hylder:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
na
Unit Size:
Hver
Description
- Højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg)
- Højt niveau af automatisering
- Uendelig Control™ omfatter:
- Nem metodeskabelse
- Metoden kører
- Datalogning
- Kortoptagelse i realtid og afbrydelse om nødvendigt
Specifications
Specifications
| Type | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Kapacitet (engelsk) | 13.2 lb. |
| Antal hylder | 4 |
| Temperaturområde (metrisk) | -55 °C til +30 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vakuumpumpe | Pfeiffer Duo 6 |
| Inkluderer | Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold |
| Højde (engelsk) | 20,1 tommer. |
| Længde (engelsk) | 23.15 tommer. |
| Show More |