Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ L-200
Artikelnummer. 17204724 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Mobil vogn, Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Mobil vogn, vakuumpumpe, tørrekammermanifold
Tørrekammermanifold
Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Antal hylder:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
na
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17204724
Brand: BUCHI 11L200IN1422001001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Frysetørrer med Infinite-Control™
  • Højkvalitets frysetørring (-55 °C, 6 kg)
  • Højt niveau af automatisering
  • Uendelig Control™ omfatter:
    • Nem metodeskabelse
    • Metoden kører
    • Datalogning
    • Kortoptagelse i realtid og afbrydelse om nødvendigt
Tekniske data
Type Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Kapacitet (engelsk) 13.2 lb.
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +30 °C
Materiale Rustfrit stål
Vakuumpumpe Pfeiffer Duo 6
Inkluderer Vakuumpumpe, Tørrekammermanifold
Højde (engelsk) 20,1 tommer.
Længde (engelsk) 23.15 tommer.
Stiktype All except North America
Spænding 240 V