Få mere at vide
BUCHI Lyovapor Frysetørretumbler opvarmebar hylde
Artikelnummer. 17264644 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Artikelnummer. Materiale
17264644 Aluminium
1 options
Artikelnummer. 17264644 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11064095
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tag kontrol over din frysetørring med opvarmelige, aluminiumsbelagte hylder til din Lyovapor
  • Aluminium
  • Variabel opvarmning
  • Forbindelseskabel medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Produkthylder
Kapacitet (metrisk) 1590 cm2
Antal hylder 1
Materiale Aluminium
Højde (engelsk) 0,6 tommer
Højde (metrisk) 1.6 cm
Længde (engelsk) 8,9 tommer
Længde (metrisk) 22.5 cm