Beskrivelse
- Manifolder: adaptere til traditionelle frysetørrebægre eller rundbundede kolber
- Hylder: til hætteglas, tallerkener og genstande med uregelmæssig form
- Opvarmede hylder: avanceret kontrol over tørreprocessen og applikationer
- Stopkamre: forsegle hætteglas uden at blive udsat for omgivende fugt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opvarmet produkthyldekammer |
| Antal hylder | 6 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende til -105 °C |
| Materiale | Akryl |
| Stil | 12-positions manifold top |
| Inkluderer | 4 Prøvetemperatursensorer |
| Stiktype | Nordamerika |
| Spænding | 220/240 V |