Få mere at vide
BUCHI Lyovapor™ Tørrekammer
Artikelnummer. 15992701 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Type:
Frysetørrer til bord
Opvarmet produkthyldekammer
Antal hylder:
0
4
6
Stil:
12-positions manifold top
24-positions manifold top
Standard top
Stop af hætteglas
Inkluderer:
4 Prøvetemperatursensorer
6 Prøvetemperatursensorer
Kun kammer
Kun tørringskammer
Trykforskelstest
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Antal hylder Stil Inkluderer Pakningsstørrelse
15992701 Frysetørrer til bord 4 12-positions manifold top Kun tørringskammer Hver
17254694 Opvarmet produkthyldekammer 6 12-positions manifold top 4 Prøvetemperatursensorer -
30130641 Opvarmet produkthyldekammer 6 Standard top Trykforskelstest -
17234694 Opvarmet produkthyldekammer 6 Standard top 6 Prøvetemperatursensorer Hver
30130644 Opvarmet produkthyldekammer 4 Stop af hætteglas 4 Prøvetemperatursensorer -
17204694 Opvarmet produkthyldekammer 4 Stop af hætteglas Kun kammer -
17284684 Opvarmet produkthyldekammer 4 12-positions manifold top 4 Prøvetemperatursensorer -
18804171 Opvarmet produkthyldekammer 4 Standard top Trykforskelstest -
17264684 Opvarmet produkthyldekammer 4 Standard top Kun kammer -
15912711 Frysetørrer til bord 6 12-positions manifold top Kun tørringskammer Hver
15902711 Frysetørrer til bord 6 Standard top Kun tørringskammer Hver
30130646 Frysetørrer til bord 0 Stop af hætteglas Kun tørringskammer -
15982701 Frysetørrer til bord 4 Standard top Kun tørringskammer Hver
15962701 Frysetørrer til bord 0 24-positions manifold top Kun tørringskammer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15992701 Supplier BUCHI Supplier No. 11DCIN14200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Fleksibilitet i frysetørring til grundlæggende og avanceret tørring af hætteglas, hylder og flasker.
  • Manifolder: adaptere til traditionelle frysetørrebægre eller rundbundede kolber
  • Hylder: til hætteglas, tallerkener og genstande med uregelmæssig form
  • Opvarmede hylder: avanceret kontrol over tørreprocessen og applikationer
  • Stopkamre: forsegle hætteglas uden at blive udsat for omgivende fugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Frysetørrer til bord
Antal hylder 4
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til -105 °C
Materiale Akryl
Stil 12-positions manifold top
Inkluderer Kun tørringskammer
Stiktype Nordamerika
Spænding 220/240 V