Beskrivelse
- Manifolder: adaptere til traditionelle frysetørringsbægre eller rundbundede kolber
- Hylder: til hætteglas, tallerkener og uregelmæssigt formede genstande
- Opvarmede hylder: avanceret kontrol af tørreprocessen og anvendelserne
- Stopkamre: Forsegl hætteglas uden udsættelse for omgivende fugt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Produkthylder |
| Antal hylder | 4 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til -105 °C |
| Materiale | Akryl |
| Stil | 12-positioners mangfoldighed |