Få mere at vide
Micronova™ LyoTool™ Dobbelt flad hovedmoppe
Artikelnummer. 15880878 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner Pakningsstørrelse
15880878 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 15880878 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDBP1403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4130.00 DKK
    3808.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.53 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kræver
Snapmop eller Pocketmop 14 tommer covers og håndtag i SSU-serien
En brugerdefineret dobbeltbelagt mopperamme med flad hoved, der er specielt designet til at rengøre både toppen og bunden af frysetørringshylderne med én gang. Designet til brug med SnapMop™ og PocketMop™ serie fladt moppebetræk.
De Micronova LyoTool™ Dual Flat Head Mop har to kompressionsplader, der sikrer, at en jævn mængde desinfektionsmiddel frigives over toppen og bunden af frysetørringshylderne på samme tid.
  • Dobbeltbelagt flad moppeadapter
  • Renser toppen og bunden af frysetørringshylderne med én gang
  • Kompressionsplader til jævn desinficering
  • Består af elektropoleret rustfrit stål og acetal
  • Brug med SnapMop eller PocketMops
  • Tåler stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 8,9 cm (14 x 3,5 tommer)
Produkttype Mop
Hovedtype Dobbelt flad
Farve Sort
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (udstyr) LyoTool
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af frysetørrende hylder, top og bund på samme tid
Materiale Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304)