Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klar SuperScript™ III Flash Reverse Transcriptase
Artikelnummer. 31662844
Skift visning
Mængde:
2 kU
Artikelnummer. Mængde
31662844 2 kU
1 options
Artikelnummer. 31662844 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A40006521
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Lyo-klar SuperScript III Flash RT er egnet til ét-trins RT-qPCR-applikationer og hjælper med at sikre ekstremt kort RT-trintid samt forbedret specificitet, pålidelighed og termostabilitet.
Invitrogen Lyo-klar SuperScript III Flash Reverse Transcriptase tilslutter SuperScript-produktfamilien som en omvendt transkriptase designet til ettrins RT-qPCR og udvikling af point-of-care assay. Det er en ny SuperScript III Reverse-variant Transcriptase , designet til øget hastighed, termostabilitet og hæmmertolerance. Lyo-klar SuperScript III Flash Reverse Transcriptase giver forbedret følsomhed helt ned til fem kopier pr. reaktion.
Fordelene ved Lyo-klar SuperScript III Flash Reverse Transcriptase inkluderer:
  • Fremragende valg til et-trins RT-qPCR
  • Hurtig cDNA-syntese (~1 minut) reducerer tiden til resultater
  • Hot-start muliggør højkapacitetsapplikationer, stabilitet ved bordpladen og forbedret specificitet af ét-trins RT-qPCR
  • Termostabilitet op til 70°°C muliggør forhøjede reaktionstemperaturer og cDNA-syntese fra komplekse RNA-mål
  • Høj hæmmertolerance gør systemet mindre afhængigt af RNA-prøvernes renhed
  • Kommercielle rettigheder og tilpasning muliggør produktbrug til kommercielle formål
Hot start
Lyo-klar SuperScript III Flash Reverse Transcriptase er inaktiv ved omgivelsestemperaturer på grund af hot start-mekanismen, som muliggør rumtemperatur-reaktionsopsætning og forbedret specificitet og konsistens af RT-qPCR-resultater. Når det bruges sammen med hot start DNA-polymerase, såsom Lyo-ready Platinum™ II Taq DNA Polymerase, kan en fuldt samlet masterblanding opbevares ved stuetemperatur i op til 24 timer, hvilket muliggør højkapacitetsapplikationer og kompatibilitet med automatisering og udvikling af point-of-care assay. På grund af øget specificitet muliggør dette enzympar også multiplex RT-qPCR med op til fem mål.
Lyo-klar
Lyo-klar SuperScript III Flash Reverse Transcriptase er et glycerolfrit enzym, der sikrer kompatibilitet med mikrofluidik, lufttørring og lyofiliseringsteknologier. For en fuldt lyo-klar ét-trins RT-qPCR-løsning anbefaler vi at bruge SuperScript III Flash Reverse Transcriptase sammen med Lyo-klar Platinum II Taq DNA-polymerase. For at lære mere om Lyo-ready enzymes til udvikling af molekylære diagnostiske produkter, besøg siden thermofisher.com/lyo-ready.
OEM reverse transkriptase
For at lære mere om OEM og råmaterialer til molekylær diagnostik, tilpasningsmuligheder og kommercielle rettigheder, besøg siden thermofisher.com/mdx.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 60 U/μl
Indhold og opbevaring •Lyo-klar SuperScript™ III Flash Revers Transcriptase, 2 kU
•opbevar ved -20 °C.
Format Enkeltstående enzym
PCR metode 1-Step RT-PCR
Reaktionshastighed Hurtig
Optimal reaktionstemperatur 60 °C
Mængde 2 kU
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Virusdetektion
Hot Start Indbygget Hot Start
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Udgangsmateriale RNA
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.