Få mere at vide
Invitrogen™ Lyo-klare enzymer og reagenser til rekombinasepolymerase-amplifikation (RPA)
Artikelnummer. 30245335
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
120μ g
1600μ g
2000μ L
Produkttype:
Lyo-klart RPA-sæt
Lyo-ready T4 Gen 32 Protein
Lyo-ready T4 UvsX Protein
Lyo-ready T4 UvsY Protein
Reaktionsbuffer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype
30245335 1600μ g Lyo-ready T4 Gen 32 Protein
30245214 120μ g Lyo-ready T4 UvsX Protein
30245152 120μ g Lyo-ready T4 UvsY Protein
30245027 2000μ L Reaktionsbuffer
30245142 100 reaktioner Lyo-klart RPA-sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30245335 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A72123
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Lyo-klare RPA-reagenser er designet til hurtig, følsom og specifik DNA-amplifikation gennem isotermiske rekombinasepolymerase-amplifikationsreaktioner (RPA). Lyo-klare RPA-reagenser er tilgængelige i stand-alone og kit-formater.
Invitrogen Lyo-ready recombinase polymerase amplification (RPA) reagenser er designet til hurtig, følsom og specifik DNA-amplifikation gennem isotermiske RPA-reaktioner. Lyo-klare RPA-reagenser er tilgængelige i stand-alone og kit-formater. Revers transkriptase kan tilføjes til RPA-reaktionen til amplifikation af RNA-mål. Alle reagenser er glycerolfrie, hvilket muliggør assay-lyofilisering.
Funktioner af Lyo-klare RPA-produkter
  • Forbedret følsomhed ned til 1 kopi ved hjælp af optimeret (RT-)RPA reaktionsbuffer
  • Robust og specifik RNA/DNA-amplifikation
  • Amplifikation fra inhibitorholdige prøver
  • Hurtig målforstærkning på så lidt som 20 minutter
  • Evne til nemt at optimere RPA- eller RT-RPA-reaktioner
Sættets komponenter
Det Lyo-klare RPA Kit indeholder alle nødvendige komponenter til en RPA-reaktion:
  • Lyo-klar T4 UvsX-protein —produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet uvsX-gen afledt af bakteriofag T4
  • Lyo-klar T4 UvsY Protein —et rekombinationsmediatorprotein, der stimulerer homolog rekombination udført af UvsX rekombinasen
  • Lyo-klar Bst DNA-polymerase (kat. nr. A56655)— en proprietær mutant af Bst DNA Polymerase, Large Fragment, med hurtig reaktionshastighed, øget følsomhed og tolerance over for inhibitorer
  • Lyo-klar T4 Gene 32 Protein —et enkeltstrenget DNA-bindende protein produceret fra E. coli -celler, der bærer klonet bakteriofag T4 gen 32
  • Optimeret reaktionsbuffer, magnesiumchlorid og dNTP'er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lyo-ready T4 Gen 32 Protein
Form Væske
Til brug med (applikation) RPA, RT-RPA, cDNA syntese, PCR
Mængde 1600μ g
Forskningskategori Nukleinsyreamplifikation
Indhold og opbevaring Lyo-klar T4 Gen 32 Protein, 80μ L, Opbevares ved -25 °C til -15 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 20 mg/mL